Learn More
4-terc-butil-1,2-bis(clorometil)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-tert-Butyl-1,2-bis(chloromethyl)benzene |
| CAS | 141788-33-2 |
| Fórmula molecular | C12H16Cl2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,2-bis(Chloromethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16Cl2/c1-12(2,3)11-5-4-9(7-13)10(6-11)8-14/h4-6H,7-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(CCl)c(CCl)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-terc-butil-1,2-bis(clorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 231.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0629 |