Learn More
4-(terc-butoxicarboniloxi)alcohol bencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(tert-Butoxycarbonyloxy)benzylalcohol |
| CAS | 156281-11-7 |
| Fórmula molecular | C12H16O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | tert-Butyl p-(Hydroxymethyl)phenyl Carbonate, Carbonic acid 1,1-Dimethylethyl 4-(Hydroxymethyl)phenyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O4/c1-12(2,3)16-11(14)15-10-6-4-9(8-13)5-7-10/h4-7,13H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccc(CO)cc1 |
| Nombre IUPAC | carbonato de terc-butilo [4-(hidroximetil)fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 224.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.1049 |