Learn More
Metanetiosulfonato de 4-(terc-butoxicarboniloxi)bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(tert-Butoxycarbonyloxy)benzyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 1246814-72-1 |
| Fórmula molecular | C13H18O5S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methanesulfonothioic Acid S-[[4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]oxy]phenyl]methyl] Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O5S2/c1-13(2,3)18-12(14)17-11-7-5-10(6-8-11)9-19-20(4,15)16/h5-8H,9H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccc(CSS(=O)(=O)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | carbonato de terc-butilo [4-(metilsulfonilsulfanilmetil)fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 318.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.0596 |