Learn More
Éster etílico del ácido 4-terc-butoxicarbonilaminobut-2-enoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-tert-Butoxycarbonylaminobut-2-enoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 510729-27-8 |
| Fórmula molecular | C11H19NO4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-butenoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19NO4/c1-5-15-9(13)7-6-8-12-10(14)16-11(2,3)4/h6-7H,5,8H2,1-4H3,(H,12,14)/b7-6+ |
| SMILES | O=C(OCC)/C=C/CNC(OC(C)(C)C)=O |
| Nombre IUPAC | (E)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]but-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 229.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.1314 |