Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-[(terc-butoxicarbonilamino)metil]fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11936061 5 g 5 g
11916061 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444640050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 330794-35-9 | C18H28BNO4 | 333.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 330794-35-9
Fórmula molecular C18H28BNO4
Peso molecular (g/mol) 333.24
Número MDL MFCD06409942
Clave InChI CUDCEJRRWNIPDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylcarbamate, 4-n-boc-amino methyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, pubchem5247, 4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid,pinacol ester
PubChem CID 3415442
Nombre IUPAC terc-butilo N-[[4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 68.0°C to 69.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.24
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.