Learn More
Ácido 4-(terc-butoxicarbonil)tiomorfolina-3-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10229292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10229292 250 mg 250 miligramos
10790904 1 g 1 g
10557464 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10229292 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC42401CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 128453-98-5
Fórmula molecular C10H17NO4S
Peso molecular (g/mol) 247.309
Número MDL MFCD02683067
Clave InChI CTDIKDIZNAGMFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butoxycarbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 4-boc-thiomorpholine-3-carboxylic acid, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylic acid, thiomorpholine-3,4-dicarboxylic acid 4-tert-butyl ester, 4-tert-butoxy carbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 3,4-thiomorpholinedicarboxylicacid, 4-1,1-dimethylethyl ester, acmc-20dpph, acmc-1bvvh, +/--thiomorpholine-3,4-dicarboxylicacid4-tert-butylester, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylicacid
PubChem CID 2756831
Nombre IUPAC ácido 4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]tiomorfolina-3-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCSCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Tert-butoxycarbonyl)thiomorpholine-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.31
Porcentaje de pureza 97%