Learn More
Ácido [4-(terc-butoxicarbonil)piperazin-1-il]acético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10142844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10142844 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10071054 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10142844 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08453DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 156478-71-6
Fórmula molecular C11H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 244.291
Número MDL MFCD02682402
Clave InChI WZBHMXRBXXCEDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-boc-1-piperazineacetic acid, 1-boc-4-carboxymethyl piperazine, 4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-boc-piperazineacetic acid, 2-1-boc-piperazin-4-yl-acetic acid, boc-4-carboxymethyl piperazine, 1-piperazineacetic acid, 4-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-carboxymethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2735642
Nombre IUPAC ácido 2-[4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperazin-1-il]acético
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(Tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.29
Porcentaje de pureza 97%