Learn More
4-[(terc-butoxicarbonil)oxi]-2-metilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(tert-Butoxycarbonyl)oxy]-2-methylphenol |
| CAS | 457634-20-7 |
| Fórmula molecular | C12 H16 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O4/c1-8-7-9(5-6-10(8)13)15-11(14)16-12(2,3)4/h5-7,13H,1-4H3 |
| SMILES | Cc1cc(OC(=O)OC(C)(C)C)ccc1O |
| Nombre IUPAC | carbonato de terc-butilo (4-hidroxi-3-metilfenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 224.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.1049 |