Learn More
Ácido 4-(terc-butoxicarbonil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420476
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420476 250 mg 250 miligramos
15439957 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53198.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Benzene boronic acid mediated the ortho specific hydroxyalkylation of phenols by aldehydes. The ability of boronic acids to reversibly bind diol functional groups has been utilized for fluorescent detection of saccharides. It can be a effective catalyst for amidation and esterification of carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido benceno borónico intervinó en la hidroxicalilación específica de los fenoles por aldehídos. La capacidad de los ácidos borónicos para unir de forma reversible grupos funcionales de diol se ha utilizado para la detección fluorescente de sacáridos. Puede ser un catalizador eficaz para la amidación y esterificación de ácidos carboxílicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Garantiza una ventilación adecuada. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850568-54-6
Fórmula molecular C11H15BO4
Peso molecular (g/mol) 222.047
Número MDL MFCD03411946
Clave InChI QMVMDYSTJSUDKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-t-butoxycarbonyl phenylboronic acid, tert-butyl 4-boronobenzoate, 4-t-butoxycarbonylphenylboronic acid, 4-boc-phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl benzeneboronic acid, benzoic acid,4-borono-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-t-butoxycarbonyl phenylboronicacid
PubChem CID 2773301
Nombre IUPAC ácido [4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(C)(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 100°C to 106°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.05
Porcentaje de pureza 95%