Learn More
Ácido 4-[(tert-butoxicarbonil)amino]-1-metil-1H-pirrol-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10753673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10753673 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10069591 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10753673 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB08449CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 77716-11-1
Fórmula molecular C11H16N2O4
Peso molecular (g/mol) 240.259
Número MDL MFCD02094544
Clave InChI GOLAEMFBWAIGRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butoxycarbonyl amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, boc-py-oh, 4-boc-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid, 4-boc-amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-1-methyl-1h-pyrrole-2 carboxylic acid, boc-4-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid
PubChem CID 2735636
Nombre IUPAC Ácido 1-metil-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pirrol-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CN(C(=C1)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.26
Porcentaje de pureza 97%