Learn More
Ácido 4-(terc-butoxi)fenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(tert-Butoxy)phenylboronic Acid |
| CAS | 176672-49-4 |
| Fórmula molecular | C10H15BO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | B-[4-(1,1-Dimethylethoxy)phenyl]boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15BO3/c1-10(2,3)14-9-6-4-8(5-7-9)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)Oc1ccc(cc1)B(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]fenil]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 194.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.1114 |