Learn More
4-(terc-Butoxi)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11311929 5 g 5 g
11301929 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26013.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2460-87-9 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2460-87-9
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD02183556
Clave InChI CIICLJLSRUHUBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butoxy phenol, 4-tert-butoxyphenol, p-tert-butoxyphenol, 4-t-butoxyphenol, phenol, 4-1,1-dimethylethoxy, unii-4w56a32ou8, 4-2-methylpropan-2-yl oxy phenol, phenol, p-tert-butoxy, 4-tert-butoxy-phenol, acmc-209gdf
PubChem CID 2773621
Nombre IUPAC 4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]fenol
SMILES CC(C)(C)OC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(tert-Butoxy)phenol
Punto de fusión 151°C to 153°C
Olor Phenol-like
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 98%