Learn More
4-(terc-Butoxi)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301929 1 g 1 g
11311929 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11301929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26013.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2460-87-9 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2460-87-9
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD02183556
Clave InChI CIICLJLSRUHUBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butoxy phenol, 4-tert-butoxyphenol, p-tert-butoxyphenol, 4-t-butoxyphenol, phenol, 4-1,1-dimethylethoxy, unii-4w56a32ou8, 4-2-methylpropan-2-yl oxy phenol, phenol, p-tert-butoxy, 4-tert-butoxy-phenol, acmc-209gdf
PubChem CID 2773621
Nombre IUPAC 4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]fenol
SMILES CC(C)(C)OC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(tert-Butoxy)phenol
Punto de fusión 151°C to 153°C
Olor Phenol-like
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(tert-Butoxy)phenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(tert-Butoxy)phenol