Learn More
4-terc-amilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-tert-Amylphenol |
| CAS | 80-46-6 |
| Fórmula molecular | C11 H16 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Phenol, p-(1,1-dimethylpropyl)- (5CI), Phenol, p-tert-pentyl- (6CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylpropyl)phenol, 4-(2-Methylbutan-2-yl)phenol, 4-t-Amylphenol, 4-t-Pentylphenol, 4-tert-Amylphenol, 4-tert-Pentylphenol, Amilfenol, BirexSE, NSC 403672, NSC 4965, p-(1,1-Dimethylpropyl)phenol, p-(α,α-Dimethylpropyl)phenol, p-tert-Amylphenol, p-tert-Pentylphenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O/c1-4-11(2,3)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,12H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(C)(C)c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-metilbutan-2-il)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 164.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.1201 |