Learn More
4-terc-amilfenol, 99%
Código de producto. 10061910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10061910 5 g 5 g
10193840 100 g 100 g
10438910 250 g 250 g
10666562 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10061910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 167330050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 80-46-6 | C₁H₁O | 164,25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-46-6
Fórmula molecular C11H16O
Peso molecular (g/mol) 164.25
Número MDL MFCD00002369
Clave InChI NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-amylphenol, 4-tert-pentylphenol, p-tert-amylphenol, p-tert-pentylphenol, 4-t-amylphenol, 4-1,1-dimethylpropyl phenol, amilphenol, amilfenol, pentaphen, tert-amylphenol
PubChem CID 6643
ChEBI CHEBI:35096
Nombre IUPAC 4-(2-metilbutan-2-il)fenol
SMILES CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Amylphenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >91.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 255.0°C
Temperatura de inflamación 111°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5C(CH3)2C6H4OH
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 548
Índice Merck 15, 7255
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and chloroform
Viscosidad 2.9 mPa.s (100°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física De briquetas o escamas a polvo grueso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-tert-Amylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación