Learn More
4-t-butilciclohexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-t-Butylcyclohexanone |
| CAS | 98-53-3 |
| Fórmula molecular | C10H18O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexanone, C 64, NSC 73717, p-tert-Butylcyclohexanone, gamma-tert-Butylcyclohexanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-terc-butilciclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 154.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.1358 |