Learn More
Bromuro de 4-(t-Boc-amino)-1-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(t-Boc-amino)-1-butyl Bromide |
| CAS | 164365-88-2 |
| Fórmula molecular | C9 H18 Br N O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10/h4-7H2,1-3H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCBr |
| Nombre IUPAC | N-(4-bromobutil)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 252.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.0521 |