Learn More
4-(t-Boc-amino)-1-butanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(t-Boc-amino)-1-butanol |
| CAS | 75178-87-9 |
| Fórmula molecular | C9 H19 N O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7-11/h11H,4-7H2,1-3H3,(H,10,12) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCO |
| Nombre IUPAC | tert-butil N-(4-hidroxibutil)carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 189.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.1365 |