Learn More
Sal trisódica del ácido 4-sulfoftálico (contiene hasta un 20 % de isómero posicional), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Sulfophthalic Acid Trisodium Salt |
| CAS | 3325-08-4 |
| Fórmula molecular | C8 H3 Na3 O7 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6O7S.3Na/c9-7(10)5-2-1-4(16(13,14)15)3-6(5)8(11)12;;;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15);;;/q;3*+1/p-3 |
| SMILES | [Na]OC(=O)c1ccc(cc1C(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na] |
| Nombre IUPAC | [3,4-bis(sodiooxicarbonil)fenil]sulfoniloxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 312.139 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.929 |