Learn More
4-Sulfophthalic acid, tech., 50% w/w aq. soln., Thermo Scientific™
Código de producto. 11477787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477787 2500 g 2500 g
1 options
Código de producto. 11477787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16318.0E
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-08-7
Fórmula molecular C8H6O7S
Peso molecular (g/mol) 246.189
Número MDL MFCD00007494
Clave InChI WNKQDGLSQUASME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-sulfo, phthalic acid, 4-sulfo, 4-sulphophthalic acid, unii-t1sm5dom66, 4-sulfobenzene-1,2-dicarboxylic acid, t1sm5dom66, 4-sulfophthalic acid aq. soln., 5-sulfophthalic acid, acmc-209uex, 1, 4-sulfo
PubChem CID 6962
Nombre IUPAC 4-sulfophthalic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Sulfophthalic acid
Densidad 1.292
Índice de refracción 1.447
Cantidad 2500 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.2
Grado Técnico
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.