Learn More
Ácido 4-sulfoftálico (solución acuosa al 50 % p/p) (puede contener hasta un 20% de ácido 3-sulfoftálico), TRC
Código de producto. 30411409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411409 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30411409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS890870100ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Sulfophthalic Acid
CAS 89-08-7
Fórmula molecular C8H6O7S
Cantidad 100 mL
Sinónimo 4-Sulfo-1,2-benzenedicarboxylic Acid, 4-Sulfo-phthalic Acid, NSC 100615, NSC 163994
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6O7S/c9-7(10)5-2-1-4(16(13,14)15)3-6(5)8(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-sulfoftálico
Peso molecular (g/mol) 246.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.9834