Learn More
Ácido 4-sulfoftálico (solución acuosa al 50 % p/p) (puede contener hasta un 20% de ácido 3-sulfoftálico), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Sulfophthalic Acid |
| CAS | 89-08-7 |
| Fórmula molecular | C8H6O7S |
| Cantidad | 50 mL |
| Sinónimo | 4-Sulfo-1,2-benzenedicarboxylic Acid, 4-Sulfo-phthalic Acid, NSC 100615, NSC 163994 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6O7S/c9-7(10)5-2-1-4(16(13,14)15)3-6(5)8(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-sulfoftálico |
| Peso molecular (g/mol) | 246.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.9834 |