Learn More
Clorhidrato de 4-sulfonamidofenilhidracina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440471 50 g 50 g
11420471 2.5 g 2.50 g
11430471 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440471 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20015.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 17852-52-7 | C6H10ClN3O2S | 223.675 g/mol
It is a potentially useful intermediate in the production of Celebrex an anti inflammatory drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermediario potencialmente útil en la producción de Celebrex, un medicamento antiinflamatorio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17852-52-7
Fórmula molecular C6H10ClN3O2S
Peso molecular (g/mol) 223.675
Número MDL MFCD00052262
Clave InChI IKEURONJLPUALY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride, 4-hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride, 4-hydrazinobenzenesulfonamide hydrochloride, 4-sulfonamidephenylhydrazine hcl, 4-aminosulfonylphenylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride 1:x, 4-sulfamoylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-sulfonamide-phenylhydrazine hcl, phenylhydrazine-4-sulfonamide hydrochloride
PubChem CID 2794567
Nombre IUPAC 4-Hidracinilbencenosulfonamida; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)S(=O)(=O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Sulfonamidophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión 217°C to 219°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.68
Porcentaje de pureza 97%