Learn More
Sal monopotásica de ácido 4-sulfobenzoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494017 250 g 250 g
11484017 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19432.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5399-63-3 | C7H5KO5S | 240.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5399-63-3
Fórmula molecular C7H5KO5S
Peso molecular (g/mol) 240.27
Número MDL MFCD00007509
Clave InChI PXRJBUPXKDXDLG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzoic acid, 4-sulfo-, monopotassium salt, 4-sulfobenzoic acid monopotassium salt, 4-sulphobenzoic acid monopotassium salt, 4-sulfobenzoicacidmonopotassiumsalt, potassium hydrogen 4-sulphonatobenzoate, p-sulphobenzoic acid, monopotassium salt, potassium 4-sulphobenzoate, benzoic acid, 4-sulfo-, potassium salt 1:1, potassium 4-sulfobenzoate, p-potassiooxysulfonyl benzoic acid
PubChem CID 23670833
Nombre IUPAC Potasio; 4-sulfobenzoato
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Sulfobenzoic acid monopotassium salt
Cantidad 250 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.28
Porcentaje de pureza 95%