Learn More
Clorhidrato de (4-sulfamoilfenil)hidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Sulfamoylphenyl)hydrazine Hydrochloride |
| CAS | 17852-52-7 |
| Fórmula molecular | C6 H9 N3 O2 S . Cl H |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide','4-hydrazinyl-','hydrochloride (1:1), (4-Sulfamoylphenyl)hydrazine Hydrochloride, Benzenesulfonamide','4-hydrazino-','monohydrochloride (9CI), Benzenesulfonamide','p-hydrazino-','monohydrochloride (8CI), (4-Sulfamoylphenyl)hydrazine hydrochloride, (p-Sulfamoylphenyl)hydrazine monohydrochloride, 4-Aminosulfonylphenylhydrazine monohydrochloride, 4-Hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride, 4-Hydrazinobenzenesulfonamide monohydrochloride, 4-Hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride, [4-(Aminosulfonyl)phenyl]hydrazine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N3O2S.ClH/c7-9-5-1-3-6(4-2-5)12(8,10)11;/h1-4,9H,7H2,(H2,8,10,11);1H |
| SMILES | Cl.NNc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-Hidracinilbencenosulfonamida; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 223.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0182 |