Learn More
Ácido 4-sulfamoilbutírico, TRC
Código de producto. 30424243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30424243 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30424243 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS699075500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Sulfamoylbutyric Acid
CAS 175476-52-5
Fórmula molecular C4 H9 N O4 S
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO4S/c5-10(8,9)3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)(H2,5,8,9)
SMILES NS(=O)(=O)CCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-sulfamoilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 167.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0252
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.