Learn More
Ácido 4-sulfamoilbutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Sulfamoylbutyric Acid |
| CAS | 175476-52-5 |
| Fórmula molecular | C4 H9 N O4 S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO4S/c5-10(8,9)3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)(H2,5,8,9) |
| SMILES | NS(=O)(=O)CCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-sulfamoilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 167.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0252 |