Learn More
Ácido 4-sulfamoilbenzoico, TRC
Código de producto. 30412012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412012 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30412012 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69934550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Sulfamoylbenzoic Acid
CAS 138-41-0
Fórmula molecular C7H7NO4S
Cantidad 50 g
Sinónimo 4-(Aminosulfonyl)benzoic Acid, 4-Carboxybenzenesulfonamide, 4-Sulfamoylbenzoic Acid, Benzoic Acid p-Sulfamide, Carzenide, Dirnate, NSC 22976, NSC 683540, p-Aminobenzoic Acid Sulfamide, p-Aminosulfonylbenzoic Acid, p-Carboxybenzenesulfonamide, p-Sulfamoylbenzoic Acid, p-Sulfamylbenzoic Acidp-Sulfonamidobenzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)(H2,8,11,12)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-sulfamoilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 201.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.0096