Learn More
Complejo de cloruro de 4-sulfamidobenzoílo DMF, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11354995 5 g 5 g
11344995 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354995 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18428.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1172493-99-0 | C10H13ClN2O4S | 292.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utilizó en el descubrimiento de derivados del 2-fenil-3-sulfonilfenil-indol como una nueva clase de inhibidores selectivos de COX-2 y en la síntesis y evaluación biológica de 2-sulfonil-fenil-3-fenil-indoles sustituidos: una nueva serie de inhibidores selectivos de COX-2.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad, bases fuertes y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1172493-99-0
Fórmula molecular C10H13ClN2O4S
Peso molecular (g/mol) 292.73
Número MDL MFCD02094019
Clave InChI CRGFLVSVHAHYCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-sulfamidobenzoyl chloride dmf complex, 4-sulfamoylbenzoyl chloride; dimethylformamide, 4-sulphamido benzoyl chloride dmf complex, 4-aminosulfonyl benzoyl chloride dmf complex, 4-chlorocarbonyl benzenesulphonamide dmf complex
PubChem CID 44119145
SMILES CN(C)C=O.NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Sulfamidobenzoyl chloride DMF complex
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Decomposes in water.
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida; cloruro de 4-sulfamoilbenzoílo
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.74
Porcentaje de pureza 95%