Learn More
4-[(RS)-(4-Hidroxifenil)(piridin-2-il)metil]fenilo sulfato de sodio (4-[(piridin-2-il)(4-hidroxifenil)metil]fenilo sulfato de sodio), Mikromol™
Descripción
4-[(RS)-(4-Hidroxifenil)(piridin-2-il)metil]fenilo sulfato de sodio (4-[(piridin-2-il)(4-hidroxifenil)metil]fenilo sulfato de sodio)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Sodium Sulfate (4-[(Pyridin-2-yl)(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl Sodium Sulfate) |
| CAS | 32500-19-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Sodium Sulfate (4-[(Pyridin-2-yl)(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl Sodium Sulfate) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H14 N O5 S . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Sodium Picosulfate Imp. A (EP), Sodium Picosulfate USP Related Compound A, Sodium Picosulfate USP RC A, 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Sodium Sulphate, 4-[(Pyridin-2-yl)(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl Sodium Sulphate, Picosulfate Related Compound A as Sodium Salt, Sodium Picosulfate Impurity A, Sodium Picosulfate Impurity A as Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15NO5S.Na/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(11-7-14)24-25(21,22)23;/h1-12,18,20H,(H,21,22,23);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc2)c3ccccn3 |
| Nombre IUPAC | sulfato de [4-[(4-hidroxifenil)-piridin-2-ilmetil]fenilo] de sodio |
| Mostrar más |