Learn More
Acetato de 4-[(RS)-(4-hidroxifenil)-(piridin-2-il)metil]fenilo, Mikromol™
Descripción
Acetato de 4-[(RS)-(4-hidroxifenil)-(piridin-2-il)metil]fenilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate |
| CAS | 72901-16-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H17 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Bisacodyl Imp. C (EP), Bisacodyl USP Related Compound C, Bisacodyl USP RC C, 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate, Bisacodyl Related Compound C, Bisacodyl Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H17NO3/c1-14(22)24-18-11-7-16(8-12-18)20(19-4-2-3-13-21-19)15-5-9-17(23)10-6-15/h2-13,20,23H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)c3ccccn3 |
| Nombre IUPAC | acetato de [4-[(4-hidroxifenil)-piridin-2-ilmetil]fenilo] |
| Mostrar más |