Learn More
4-[(R)-(4-clorofenil)fenilmetil]-1-piperazinacarboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinecarboxaldehyde |
| CAS | 1136010-98-4 |
| Fórmula molecular | C18H19ClN2O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinecarboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19ClN2O/c19-17-8-6-16(7-9-17)18(15-4-2-1-3-5-15)21-12-10-20(14-22)11-13-21/h1-9,14,18H,10-13H2/t18-/m1/s1 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)[C@H](N2CCN(CC2)C=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 4-[(R)-(4-clorofenil)-fenilmetil-piperazina-1-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 314.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.1186 |