Learn More
4-Quinolinacarboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10648064 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10648064 1 g Frasco de vidrio 1 g
10145890 5 g Frasco de vidrio 5 g
10474565 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10648064 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294820010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4363-93-3 | C10H7NO | 157.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4363-93-3
Fórmula molecular C10H7NO
Peso molecular (g/mol) 157.17
Número MDL MFCD00006781
Clave InChI MGCGJBXTNWUHQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-quinolinecarboxaldehyde, 4-quinolinecarbaldehyde, cinchoninaldehyde, quinoline-4-carboxaldehyde, 4-formylquinoline, unii-3a0k4yx051, chinolin-4-aldehyd, quinoline-4-aldehyde, 4quinolinecarboxaldehyde
PubChem CID 78072
Nombre IUPAC quinolina-4-carbaldehído
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Quinolinecarboxaldehyde
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 45°C to 52°C
Color Marrón amarillento a blanco
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino, trozos o sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Quinolinecarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.