Learn More
4-pirrolidinopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Pyrrolidinopyridine |
| CAS | 2456-81-7 |
| Fórmula molecular | C9H12N2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-(1-Pyrrolidinyl)-pyridine, 4-(1-Pyrrolidino)pyridine, 4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine, 4-(N-Pyrrolidinyl)pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2/c1-2-8-11(7-1)9-3-5-10-6-4-9/h3-6H,1-2,7-8H2 |
| SMILES | C1CCN(C1)c2ccncc2 |
| Nombre IUPAC | 4-pirrolidin-1-ilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 148.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.1 |