Learn More
Cloruro de 4-(pirrolidin-1-sulfonil)-bencenosulfonilo, grado técnico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10653793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10653793 250 mg 250 miligramos
10733253 1 g 1 g
10410584 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10653793 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00517CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 165669-32-9
Fórmula molecular C10H12ClNO4S2
Peso molecular (g/mol) 309.779
Clave InChI ZXYZKIFFWKXROK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrrolidine-1-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 2779793
Nombre IUPAC cloruro de 4-pirrolidin-1-ilsulfonilbencensulfonilo
SMILES C1CCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Pyrrolidine-1-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.79
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico