Learn More
Ácido 4-(Pirrolidin-1-ilmetil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10295934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10295934 250 mg 250 miligramos
10441694 1 g 1 g
10205944 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10295934 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC55601CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 159691-25-5
Fórmula molecular C12H15NO2
Peso molecular (g/mol) 205.257
Clave InChI DOEIPZUTRVMWAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrrolidin-1-ylmethyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl methyl benzoic acid, 4-pyrrolidinylmethyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoicacid, 4-1-pyrrolidinylmethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 1092976
Nombre IUPAC ácido 4-(pirrolidin-1-ilmetil)benzoico
SMILES C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26
Porcentaje de pureza 97%