Learn More
Ácido 4-(Pirrolidin-1-ilmetil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.26 |
| Porcentaje de pureza | 97% |