Learn More
4-(Pirrolidin-1-ilmetil)benzaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10527474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10527474 250 mg 250 miligramos
10074243 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10527474 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC55604CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 650628-72-1
Fórmula molecular C12H15NO
Peso molecular (g/mol) 189.258
Número MDL MFCD07782421
Clave InChI MTBYCACQSYAYCC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23090828
Nombre IUPAC 4-(pirrolidin-1-ilmetil)benzaldehído
SMILES C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-pyrrolidin-1-yl methyl-benzaldehyde, 1-4-formylbenzyl pyrrolidine, 4-pyrrolizinomethyl benzaldehyde, 4-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.26
Porcentaje de pureza 97%