Learn More
4-(pirrolidin-1-ilmetil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10633245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10633245 250 mg 250 miligramos
10183224 1 g 1 g
10336384 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10633245 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC55614CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 142335-64-6
Fórmula molecular C11H17N2
Peso molecular (g/mol) 177.27
Número MDL MFCD03724739
Clave InChI SFEAIUCOZWDYMJ-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 4-pyrrolidin-1-ylmethyl aniline, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-1-pyrrolidinylmethyl aniline, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-aniline, 4-pyrrolidinylmethyl phenylamine, 1-4-aminobenzyl pyrrolidine, 4-pyrrolizinomethyl aniline, 4-pyrrolidinyl-methyl aniline, cbi-bb zero/006543
PubChem CID 776852
Nombre IUPAC 4-(pirrolidin-1-ilmetil)anilina
SMILES NC1=CC=C(C[NH+]2CCCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26