Learn More
Clorhidrato de 4-(pirrolidin-1-il)-1-(4-hidroxi-2,6-dimetoxifenil)butan-1-ona (clorhidrato de p-desmetil-buflomedil), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 4-(pirrolidin-1-il)-1-(4-hidroxi-2,6-dimetoxifenil)butan-1-ona (clorhidrato de p-desmetil-buflomedil)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(4-hydroxy-2,6-dimethoxyphenyl)butan-1-one Hydrochloride (p-Desmethyl-Buflomedil Hydrochloride) |
| CAS | 70585-59-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(4-hydroxy-2,6-dimethoxyphenyl)butan-1-one Hydrochloride (p-Desmethyl-Buflomedil Hydrochloride) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H23 N O4 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Buflomedil Hydrochloride Imp. B (EP), Buflomedil Imp. B (EP), 4-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(4-hydroxy-2,6-dimethoxyphenyl)butan-1-one Hydrochloride, Buflomedil Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, p-Desmethyl-Buflomedil Hydrochloride, Buflomedil Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Buflomedil Impurity B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23NO4.ClH/c1-20-14-10-12(18)11-15(21-2)16(14)13(19)6-5-9-17-7-3-4-8-17;/h10-11,18H,3-9H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1cc(O)cc(OC)c1C(=O)CCCN2CCCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-hidroxi-2,6-dimetoxifenil)-4-pirrolidin-1-ilbutan-1-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |