Learn More
Clorhidrato de 4-(pirrolidin-1-il)-1-(4-hidroxi-2,6-dimetoxifenil)butan-1-ona (clorhidrato de p-desmetil-buflomedil), Mikromol™
Código de producto. 30049409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049409 25 mg 25 miligramos
30049794 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049409 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0066.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 4-(pirrolidin-1-il)-1-(4-hidroxi-2,6-dimetoxifenil)butan-1-ona (clorhidrato de p-desmetil-buflomedil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(4-hydroxy-2,6-dimethoxyphenyl)butan-1-one Hydrochloride (p-Desmethyl-Buflomedil Hydrochloride)
CAS 70585-59-0
Nombres de analitos o componentes 4-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(4-hydroxy-2,6-dimethoxyphenyl)butan-1-one Hydrochloride (p-Desmethyl-Buflomedil Hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H23 N O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Buflomedil Hydrochloride Imp. B (EP), Buflomedil Imp. B (EP), 4-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(4-hydroxy-2,6-dimethoxyphenyl)butan-1-one Hydrochloride, Buflomedil Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, p-Desmethyl-Buflomedil Hydrochloride, Buflomedil Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Buflomedil Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO4.ClH/c1-20-14-10-12(18)11-15(21-2)16(14)13(19)6-5-9-17-7-3-4-8-17;/h10-11,18H,3-9H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.COc1cc(O)cc(OC)c1C(=O)CCCN2CCCC2
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxi-2,6-dimetoxifenil)-4-pirrolidin-1-ilbutan-1-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 329.82
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1394 g/mol