Learn More
Clorhidrato de 4-(pirrolidin-1-il)-1-(2-hidroxi-4,6-dimetoxifenil)butan-1-ona (clorhidrato de o-desmetil-buflomedil), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 4-(pirrolidin-1-il)-1-(2-hidroxi-4,6-dimetoxifenil)butan-1-ona (clorhidrato de o-desmetil-buflomedil)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(2-hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)butan-1-one Hydrochloride (o-Desmethyl-Buflomedil Hydrochloride) |
| CAS | 70585-57-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(2-hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)butan-1-one Hydrochloride (o-Desmethyl-Buflomedil Hydrochloride) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H23 N O4 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Buflomedil Hydrochloride Imp. A (EP), Buflomedil Imp. A (EP), 4-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(2-hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)butan-1-one Hydrochloride, Buflomedil Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, o-Desmethyl-Buflomedil Hydrochloride, Buflomedil Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Buflomedil Impurity A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23NO4.ClH/c1-20-12-10-14(19)16(15(11-12)21-2)13(18)6-5-9-17-7-3-4-8-17;/h10-11,19H,3-9H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1cc(O)c(C(=O)CCCN2CCCC2)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-hidroxi-4,6-dimetoxifenil)-4-pirrolidin-1-ilbutan-1-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |