Learn More
(4-Pirimidin-5-ilfenil)metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10056142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10056142 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10413793 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10056142 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC44309CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 198084-13-8
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.214
Número MDL MFCD06802874
Clave InChI QPOIDCHBWLGFGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrimidin-5-ylphenyl methanol, 4-pyrimidin-5-yl phenyl methanol, 4-5-pyrimidinyl phenyl methanol, 4-pyrimidin-5-yl-phenyl-methanol, 4-5-pyrimidinyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-5-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-5-ylphenyl methan-1-ol, swx
PubChem CID 7162046
Nombre IUPAC (4-pirimidin-5-ilfenil)metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)C2=CN=CN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Pyrimidin-5-ylphenyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%