Learn More
Ácido 4-pirimidin-5-ilbenzoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10670695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10670695 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10219662 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10670695 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC44301CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 216959-91-0
Fórmula molecular C11H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.197
Número MDL MFCD05864811
Clave InChI CCBKADQVSXLSDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrimidin-5-yl benzoic acid, 4-pyrimidin-5-yl-benzoic acid, 4-5-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid, 4-5-pyrimidinyl
PubChem CID 4187247
Nombre IUPAC ácido 4-pirimidin-5-ilbenzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CN=CN=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.2
Porcentaje de pureza 97%