Learn More
Cloruro de 4-pirimidin-2-ilbenzoilo, TECH, Thermo Scientific™
Código de producto. 10679233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10679233 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10613065 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10679233 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56202CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 679806-84-9
Fórmula molecular C11H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 218.64
Número MDL MFCD09064974
Clave InChI AQFRTZZTRGGBKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrimidin-2-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-2-yl-benzoyl chloride
PubChem CID 21092945
Nombre IUPAC cloruro de 4-pirimidin-2-ilbenzoilo
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyrimidin-2-ylbenzoyl chloride
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.64
Porcentaje de pureza 90%