Learn More
4-Pirimidin-2-ilbenzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10217153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10217153 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10692855 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10217153 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56216DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 78322-96-0
Fórmula molecular C11H7N3
Peso molecular (g/mol) 181.198
Número MDL MFCD09817491
Clave InChI WGCKVXHOTDDNOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrimidin-2-yl benzonitrile, 4-cyanophenyl pyrimidine, 2-4-cyanophenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-yl-benzonitrile, 4-2-pyrimidinyl benzonitrile, benzonitrile, 4-2-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-2-ylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 15486310
Nombre IUPAC 4-pirimidin-2-ilbenzonitrilo
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyrimidin-2-ylbenzonitrile
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.2
Porcentaje de pureza 95%