Learn More
Ácido 4-pirimidin-2-ilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10602305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10602305 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10461884 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10602305 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56201DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 199678-12-1
Fórmula molecular C11H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.197
Número MDL MFCD01318668
Clave InChI WNDAEOTYLPWXPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrimidin-2-yl-benzoic acid, 4-pyrimidin-2-yl benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl, benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl-9ci, akos bar-2339, pubchem15861, acmc-1c8kl, 4-pyrimidin-2-yl-benzoicacid
PubChem CID 1514324
Nombre IUPAC ácido 4-pirimidin-2-ilbenzoico
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.2
Porcentaje de pureza 97%