Learn More
4-pirimidin-2-ilanilina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10682855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10682855 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10245654 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10682855 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56214DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 69491-57-2
Fórmula molecular C10H9N3
Peso molecular (g/mol) 171.203
Número MDL MFCD09817490
Clave InChI RUVNVJCKWOOLOH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12456170
Nombre IUPAC 4-pirimidin-2-ilanilina
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyrimidin-2-ylaniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-pyrimidin-2-yl aniline, 2-4-aminophenyl pyrimidine, p-aminophenylpyrimidine, 4-2-pyrimidinyl aniline, 4-pyrimidin-2-ylphenylamine, benzenamine,4-2-pyrimidinyl, benzenamine, 4-2-pyrimidinyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.2
Porcentaje de pureza 97%