Learn More
Ácido 4-Piridiltioacético, TRC
Código de producto. 30132431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132431 2 g 2 g
17911825 1 g 1 g
17985085 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9960802G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10351-19-6
Fórmula molecular C7H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 169.2
Sinónimo 4-Pyridinylsulfanylacetic Acid, 4-Pyridinylthioacetic Acid, 4-Pyridylmercaptoacetic Acid, 4-Pyridylthioacetic Acid, 4-[(Carboxymethyl)thio]pyridine
Nombre IUPAC Ácido 2-piridina-4-ilsulfanilacético
SMILES OC(=O)CSc1ccncc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyridylthioacetic Acid
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2S/c9-7(10)5-11-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H,5H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0197