Learn More
Clorhidrato de 4-piridilhidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Pyridylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 52834-40-9 |
| Fórmula molecular | C5 H7 N3 . H Cl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Pyridine','4-hydrazino-','hydrochloride (7CI,9CI), 4-Hydrazinopyridine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3.ClH/c6-8-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H,6H2,(H,7,8);1H |
| SMILES | Cl.NNc1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de piridin-4-ilhidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 145.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.041 |